Fortfahren mit
S4027
Sulfoxyethyl cellulose Fast Flow
fibers
Synonym(e):
Sulfoxyethyl cellulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
fibers
Quality Segment
Application
Sulfoxyethyl cellulose is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. Sulfoxyethyl cellulose has been used to purify and characterize a phosphatidylinositol transfer protein from human platelets and to purify an acid DNase (DNase II) from porcine spleen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09368102331454907
description
fibers
description
-
description
for column chromatography
description
average Mw ~130,000, average Mn ~70,000
form
fibers
form
powder
form
microcrystalline
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, What is it protein binding capacity per ml of the resin (for example DNase1)? Thank you, Eldar
    1 answer
    1. As provided, Product S4027 is typically known for its use in size-exclusion chromatography applications where protein binding capacity is not a product specification because the separation mechanism is based on molecular sieving rather than specific binding interactions.