Fortfahren mit
S3322
Supercinnamaldehyde
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3-Dihydro-1-methyl-3-(2-oxopropylidene)-2H-Indol-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 710,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly red to very dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)C(=C\C(C)=O)\c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO2/c1-8(14)7-10-9-5-3-4-6-11(9)13(2)12(10)15/h3-7H,1-2H3/b10-7+
InChI key
CZKBLHCEDVWPRN-JXMROGBWSA-N
Application
Supercinnamaldehyde may be used in transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA 1)-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Supercinnamaldehyde is a transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) activator. EC50 = 0.8 μM.
Supercinnamaldehyde is a transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) activator; EC50 = 0.8 μM; derivative of cinnamaldehyde; covalently binds to and activates TRPA1 receptor (expressed in nociceptive neurons) by modifying its cysteine residues. Covalent modification of reactive cysteines within TRPA1 can cause channel activation, rapidly signaling potential tissue damage through the pain pathway.
Disclaimer
Air-sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8567SML1728S8442
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
color
faintly red to very dark red
color
orange
color
white to beige
color
yellow to yellow-orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)