Merck
S1772
Sodium chloride solution 15%
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade, suitable for insect cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sodium chloride solution 15%, 150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade, suitable for insect cell culture
sterility
sterile-filtered
concentration
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade
technique(s)
cell culture | insect: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)