Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
10 x 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.190,00 |
Über diesen Artikel
Biological source:
guinea pig
Form:
lyophilized powder
Shipped in:
dry ice
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
guinea pig
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Physical form
Lyophilisiertes Pulver aus der angegebenen Menge Serum
Analysis Note
Der Hämolyse-Titer (CH50-Einheiten pro mL) wird nach der Methode von Kabat und Mayer bestimmt. Mindestens 80 CH50-Einheiten pro mL. Der vorliegende Titer ist auf dem Etikett angegeben.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder | description lyophilized powder | description - |
| biological source guinea pig | biological source mouse | biological source rabbit | biological source guinea pig |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | embryo: suitable | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?