Fortfahren mit
S0615
FBS Superior
Supplemented FBS, EU approved
FBS Superior
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
FBS, FCS, Fötale Rinderseren, Fötales Rinderserum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
bovine fetus
Origin:
non-USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
quality
EU approved
composition
hemoglobin, <50 mg/dL
origin
non-USA origin
impurities
≤25 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fötales Rinderserum (FBS) ist als traditioneller Serum-Zusatz[1] Bestandteil von tierischen Zellkulturmedien.[2] Es wird aus Rinderföten gewonnen.[2]
Application
FBS Superior wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Differenzierungs-, Wachstums- und Induktionsmedien sowie von Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) für thermogene Mäuse-Adipozytenkulturen[3]
  • als Komponente des Kulturmediums zusammen mit DMEM mit hohem Glucosegehalt (HG) zur Überprüfung der Zelllebensfähigkeit[4]
  • als Komponente des Minimum Essential Medium Eagle (MEM) zur Kultivierung der menschlichen kolorektalen Krebszelllinie Caco-2[5]
Biochem/physiol Actions
Fetales Kälberserum(FKS) Superior ist FKS südamerikanischen Ursprungs, das mit verschiedenen wachstumsfördernden Verbindungen ergänzt wurde, um ein konsistenteres Produkt zu erhalten. Durch diese Ergänzung kann die Notwendigkeit, viele Chargen an den betreffenden Zelllinien auszutesten, verringert werden oder entfallen. FKS Superior kann wie herkömmliches FKS verwendet werden; es liefert Nährstoffe sowie Wachstums- und Anhaftungsfaktoren und schützt die Zellen vor oxidativer Schädigung und Apoptose durch Mechanismen, die in serumfreien Medien (SFM) nur schwer zu reproduzieren sind.
Fötales Rinderserum (FBS) enthält Wachstumsfaktoren (GFs) und andere Bestandteile, die für die Expansion, Erhaltung, Anheftung und Proliferation von Stromazellen aus Fettgewebe (ASC) in vitro erforderlich ist.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4135F2442F0679
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
origin
non-USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
composition
hemoglobin, <50 mg/dL
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤25 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Wie lange ist dieses FBS als 10%iges Supplement in RPMI 1640-Medium bei einer Temperatur von 37+/-1°C stabil? Kann RPMI 1640-Medium mit 10% von diesem FBS nach 72+/2h bei 37+/1°C noch für Zellkulturanwendungen verwendet werden?
    1 answer
    1. The suitability of this serum product has not been tested following incubation at 37°C. Fetal Bovine Serum is typically heat-inactivated by incubating at 56°C for 30 minutes.
      This treatment inactivates the complement system, as well as other undetermined constituents that impact cell growth in culture. Culture medium containing heat-inactivated sera are often supplemented with specific cytokines and/or hormones to assure cell health. Some more robust cell lines may better tolerate medium that has been treated for 72 hours at 37°C, however general cell culture protocols typically require medium refreshment or replacement every 2 – 3 days to maintain a healthy cell population.
      Helpful?
  2. Est ce que le FBS superior S06115 doit être décomplémenté?
    1 answer
    1. Typically, heat inactivation is used to deactivate serum complement. This product has not been heat inactivated. If this product is to be used in applications where serum complement may interfere, such as antibody-mediated complement cytotoxicity, heat inactivation is often preferred. If the serum complement is not an issue in any downstream assays, heat inactivation is not necessary. This would be up to the end user to determine.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Leipzig, Germany
    • Review 1
    • Votes 6
    5 out of 5 stars.
    Best FBS
    Best FBS I know so far. No need to testing the Lot before use, no Lot to Lot variations, suitable for all cell lines we use, we never had a bad experience with this FBS.
    Helpful?