Fortfahren mit
RF451817C-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-18-17-Cryo, non aerosol tight, to hold, 18 x cryovials, with adapters and lid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022654161 (NA), Eppendorf® 5427705007 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5430/5430R
Parameter:
8,324 × g max. RCF
Feature:
to hold 18 x cryovials, fixed angle rotor, non aerosol tight, with adapters and lid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
to hold 18 x cryovials, fixed angle rotor, non aerosol tight, with adapters and lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022654161 (NA), Eppendorf® 5427705007 (EU)
parameter
8,324 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5430/5430R
General description
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)