Merck
RAB1652
Sigma-Aldrich
Human PSP94 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonym(e):
β-Mikroseminoprotein, Prostata-Sekretionsprotein mit 94 Aminosäuren
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MSMB(4477)
Allgemeine Beschreibung
Das Prostata-Sekretionsprotein mit 94 Aminosäuren (PSP94) ist ein kleines, nicht glykosyliertes Protein, das reich an Cystein ist und von der Vorsteherdrüse sezerniert wird. Es ist reichlich im Prostatasekret enthalten und macht den Hauptteil der menschlichen Samenflüssigkeit aus. Eine verminderte Expression von PSP94 ist mit einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs verbunden. PSP94 wirkt als Tumorsuppressor und bremst die Bildung von Metastasen. Weiterhin hemmt es die Motilität und Akrosomreaktion des Spermas. Das PSP94-Gen ist in der humanen Chromosomenbande 10q11.22 lokalisiert.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Bitte lesen Sie das beiliegende Protokoll für weitere Details.
Sonstige Hinweise
Für dieses Produkt ist ein Beispiel-Analysezertifikat erhältlich. Bitte geben Sie das Wort Beispiel in das für die Chargennummer vorgesehene Textfeld ein.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashwani Kumar et al.
Journal of molecular biology, 397(4), 947-956 (2010-02-27)
Several recent genome-wide association studies have linked the human MSMB gene, encoding prostate secretory protein of 94 residues (PSP94), with prostate cancer susceptibility. PSP94 is one of the most abundant proteins from prostatic secretions and a primary constituent of human
Bhakti R Pathak et al.
Asian journal of andrology, 12(5), 677-689 (2010-08-03)
The prostate secretory protein of 94 amino acids (PSP94) has been shown to interact with cysteine-rich secretory protein 3 (CRISP-3) in human seminal plasma. Interestingly, PSP94 expression is reduced or lost in the majority of the prostate tumours, whereas CRISP-3
Zhaohui Du et al.
International journal of cancer, 146(7), 1819-1826 (2019-06-22)
Latinos represent <1% of samples analyzed to date in genome-wide association studies of cancer. The clinical value of genetic information in guiding personalized medicine in populations of non-European ancestry will require additional discovery and risk locus characterization efforts across populations.