RAB1228
Feline CXCL1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonym(e):
C-X-C motif chemokine 1, Growth-regulated alpha protein, Platelet-derived growth factor-inducible protein KC, Secretory protein N51
Größe auswählen
€ 831,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 831,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Speziesreaktivität
feline
Methode(n)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)