Fortfahren mit
RAB1168
Human PCNA ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 627,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... PCNA(5111)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 627,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.46 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1170RAB1072RAB1176
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Gene Information
human ... PLG(5340)
Gene Information
human ... Mfge8(17304)
Gene Information
human ... THBS4(7060)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.46 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.14 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/ml
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
General description
This ELISA antibody pair detects Human PCNA
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mitali Chattopadhyay et al.
Biochemical pharmacology, 176, 113857-113857 (2020-02-18)
Pancreatic cancer has poor survival rates and largely ineffective therapies. Aspirin is the prototypical anti-cancer agent but its long-term use is associated with significant side effects. NOSH-aspirin belongs to a new class of anti-inflammatory agents that were designed to be
Niharika Nath et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12481-12499 (2015-07-18)
Estrogen receptor negative (ER(-)) breast cancer is aggressive, responds poorly to current treatments and has a poor prognosis. The NF-κB signaling pathway is implicated in ER(-) tumorigenesis. Aspirin (ASA) is chemopreventive against ER(+) but not for ER(-) breast cancers. Nitric
Ehwang Song et al.
Scientific data, 4, 170091-170091 (2017-07-20)
Mass spectrometry (MS) based targeted proteomic methods such as selected reaction monitoring (SRM) are emerging as a promising tool for verification of candidate proteins in biological and biomedical applications. The Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) of the National Cancer
Xinpeng Zhou et al.
Frontiers in immunology, 12, 605616-605616 (2021-03-06)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) serve a major role in synovial hyperplasia and inflammation in RA. (5R)-5-hydroxytriptolide (LLDT-8), a novel triptolide derivative, shows promising therapeutic effects for RA and is now in phase II clinical
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB1168-1KT04061834965237
Questions
  1. Which host species are used for the antibodies in this ELISA?
    1 answer
    1. Both the capture and detection antibodies used in this ELISA are produced in goats.