Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
96 wells | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 637,00 |
Über diesen Artikel
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
€ 637,00
Sparen Sie bis zu 15 %
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.6 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... F3(14066)
General description
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity rat | species reactivity mouse |
| Gene Information mouse ... F3(14066) | Gene Information mouse ... Epo(13856) | Gene Information rat ... Egf(25313) | Gene Information mouse ... Thbs2(21826) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type plasma | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type serum sample(s) |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?