Merck
RAB0908
Sigma-Aldrich
Rat Mag / Myelin-associated Glycoprotein ELISA Kit
Größe auswählen
96 WELLS
€ 831,00
€ 831,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
€ 831,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 831,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 10.24-2500 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Mag(29409)
Allgemeine Beschreibung
The antibody pair provided in this kit recognizes rat MAG / Myelin-associated Glycoprotein / Siglec-4a.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Myelin-associated glycoprotein (MAG) is expressed in Schwann cells and oligodendrocytes.[1] It inhibits the growth of axons.[2] MAG also has a role in signal transduction pathways and cell adhesion.[1] In complex with the neurite outgrowth inhibitor (Nogo) receptor, MAG acts on neurons via the p75 receptor. It activates and modulates the function of Ras homolog gene family, member A (RhoA).[3]
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Myelin-associated glycoprotein inhibits the neuronal differentiation of neural progenitors.
Li X, et al.
Neuroreport, 20(7), 708-712 (2009)
Myelin-associated glycoprotein inhibits microtubule assembly by a Rho-kinase-dependent mechanism.
Mimura F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(23), 15970-15979 (2006)
Tissue sparing and functional recovery following experimental traumatic brain injury is provided by treatment with an anti-myelin-associated glycoprotein antibody.
Thompson HJ, et al.
The European Journal of Neuroscience, 24(11), 3063-3072 (2006)