Merck
RAB0683
Human IL17RB / Interleukin-17 Receptor B ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
96 WELLS
€ 858,00
€ 858,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IL17RB(55540)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.85 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL17RB(55540)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
RAB0692RAB0681RAB0698
Gene Information
human ... IL17RB(55540)
Gene Information
human ... IL1RL2(8808)
Gene Information
human ... IL13RA1(3597)
Gene Information
human ... IL24(11009)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.85 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.042 ng/mL
standard curve range: 0.041-10 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes human IL-17B R.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB0683-1KT04061835164721