RAB0571
Canine MET / Hepatocyte Growth Factor Receptor ELISA Kit
Größe auswählen
€ 831,00
Größe auswählen
About This Item
€ 831,00
Speziesreaktivität
canine
Methode(n)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
canine ... MET(403438)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)