Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 510,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 510,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenspecies reactivity
human, mouse, rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 460 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RBP4(5950)
General description
The RBP4 Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting RBP4 peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RBP-1 detects RBP4 (183aa). It detects all other active forms including RBP4-182,181,179,176.
Immunogen
Retinol Binding Protein 4 (RBP4), synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?