Merck
RA817-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-8-17, aerosol-tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes, without adapter, without rubber mats
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 15 mL conical tubes
aerosol-tight
low-capacity swing bucket rotor
without adapter
without rubber mats
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639501 (NA)
Eppendorf® 5702700002 (EU)
Parameter
2,800 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)