Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022639064 (NA), Eppendorf® 5702740004 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Parameter:
2,750 × g max. RCF
Feature:
to hold 4 x 100 mL round buckets, to hold 4 x 90 mL rectangular buckets, aerosol-tight, for round-bottom tubes only, swing bucket rotor, without buckets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
to hold 4 x 100 mL round buckets, to hold 4 x 90 mL rectangular buckets, aerosol-tight, for round-bottom tubes only, swing bucket rotor, without buckets
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022639064 (NA), Eppendorf® 5702740004 (EU)
parameter
2,750 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
General description
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?