Fortfahren mit
R0404
Ramipril
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor., powder
Synonym(e):
Tritace, [2S,3aS,6aS]-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-amino]-1-oxopropyl]-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 490,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ramipril, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1[C@](CCC2)([H])[C@]2([H])C[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
HDACQVRGBOVJII-JBDAPHQKSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Biochem/physiol Actions
Hemmstoff des Angiotensin-konvertierenden Enzyms (Angiotensin converting enzyme (ACE))
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP751PHR14461598303
Ramipril British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP751
Ramipril
Ramipril United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1598303
Ramipril
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ramipril
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)