Fortfahren mit
Q1754
Q Sepharose High Performance
preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da
Synonym(e):
Q Sepharose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
€ 455,60
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 455,60
Listenpreis€ 536,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
preswollen
Quality Segment
technique(s)
RNA extraction: suitable
matrix active group
, —CH2N+(CH3)3
particle size
24-44 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da average exclusion limit
pH
2—12
capacity
150-200 μeq/mL, gel
storage temp.
2-8°C
Application
Q Sepharose is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and anion exchange media. Q Sepharose has been used to study compounds of plant defense with applications for natural control of phytopathogenic fungi. Q Sepharose has also been used to develop an efficient method for extracting high-quality mRNA from soil and to study the immunomodulatory proteins from garlic (Allium sativum).
Physical form
Preswollen in 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Q1126DCL6B100CCF100
matrix active group
, —CH2N+(CH3)3
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
pore size
~4,000,000 Da average exclusion limit
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
particle size
24-44 μm (wet)
particle size
45-165 μm (wet)
particle size
-
particle size
45-165 μm (wet bead)
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
capacity
150-200 μeq/mL, gel
capacity
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
form
preswollen
form
preswollen
form
suspension
form
suspension
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q Sepharose High Performance
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)