Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 424,00 € 360,40 |
Über diesen Artikel
Produktname
Quipazine maleate salt,
Quality Segment
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble, dilute aqueous acid: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CN(CCN1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H15N3.C4H4O4/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(15-12)16-9-7-14-8-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,14H,7-10H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
QYJJDHZHSCTBII-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble, dilute aqueous acid: soluble, alcohol: soluble | solubility H2O: slightly soluble 1.2 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL | solubility DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL |
| Gene Information human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... DRD3(1814) |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?