Merck
PZ0357
Sigma-Aldrich
PF-06412562
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[4-(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, PF 06412562, PF06412562
Größe auswählen
5 MG
€ 79,30
25 MG
€ 347,00
€ 79,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 79,30
25 MG
€ 347,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.37
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NA.77
€ 79,30
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 30 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
InChI
1S/C19H17N5O/c1-11-8-14(25-19-16-9-23-24-17(16)6-7-20-19)4-5-15(11)18-12(2)21-10-22-13(18)3/h4-10H,1-3H3,(H,23,24)
InChIKey
IDIUJOHYYBNCPC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-06412562 is a dopamine receptor D1 (DRD1) agonist ligand.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)