Stock solutions of this material may be aliquoted and stored at -20°C or below for up to 1 month.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.46
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
CP-456773 Natriumsalz, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)(C)C1=COC(S([N-]C(NC2=C(CCC3)C3=CC4=C2CCC4)=O)(=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C20H24N2O5S.Na/c1-20(2,24)14-10-17(27-11-14)28(25,26)22-19(23)21-18-15-7-3-5-12(15)9-13-6-4-8-16(13)18;/h9-11,24H,3-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23);/q;+1/p-1
InChI key
LFQQNXFKPNZRFT-UHFFFAOYSA-M
Application
CP-456773 Natriumsalz hat folgende Anwendungen:
- In-vivo-Experimente zur Erforschung der neuroprotektiven Wirkung einer ketogenen Ernährung.
- Untersuchung der Wirkung, die eine Hemmung der Aktivität des NLRP3 (NOD-like Rezeptorprotein 3)-Inflammasoms auf die Tumorprogression in Mausmodellen hat.
- Untersuchung der Cholesterinkristall-vermittelten IL-1b (Interleukin-1b)-Reaktion in Plazentaexplantaten.
Biochem/physiol Actions
CP-456773 wirkt nachweislich hemmend auf die Freisetzung anderer entzündungsfördernder Zytokine wie IL-1α und IL-18. Es wird auch als MCC950 bezeichnet.
Es wurde festgestellt, dass CP-456773-Natriumsalz (CRID3) als Wirkstoff zur Hemmung der Zytokinfreisetzung agiert und hemmend auf das NLRP3-Inflammasom wirkt. CP-456773-Natriumsalz hemmt die Interleukin-1β (IL-1β)-Sekretion und die Verarbeitung von Caspase-1.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
After reconstitution in H2O, can it be aliquoted and stored at -20°C? For how long? Thanks