Merck
PZ0268
Sigma-Aldrich
AG-17724
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-6-Fluoro--[(2-naphthalenylcarbonyl)amino]-1H-benzimidazole-2-propanoic acid, AG 17724
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.37
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC([C@H](NC(C1=CC(C=CC=C2)=C2C=C1)=O)CC3=NC4=C(C=CC(F)=C4)N3)=O
InChI
1S/C21H16FN3O3/c22-15-7-8-16-17(10-15)24-19(23-16)11-18(21(27)28)25-20(26)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)9-14/h1-10,18H,11H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t18-/m1/s1
InChIKey
NKMPZFCFXCJBEY-GOSISDBHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
AG-17724 is a potent peptidyl-prolyl isomerase (PPIase) Pin1 inhibitor.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.