Fortfahren mit
PZ0198
Prinomastat hydrochloride
≥95% (HPLC), MMP inhibitor, powder
Synonym(e):
(S)-2,2-Dimethyl-4-((p-(4-pyridyloxy)phenyl)sulfonyl)-3-thiomorpholinecarbohydroxamic acid hydrochloride, AG 3340 hydrochloride, AG-3340 hydrochloride, AG3340 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 500,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N3O5S2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.97
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Prinomastat hydrochloride, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC1(C)SCCN([C@H]1C(=O)NO)S(=O)(=O)c2ccc(Oc3ccncc3)cc2
InChI
1S/C18H21N3O5S2.ClH/c1-18(2)16(17(22)20-23)21(11-12-27-18)28(24,25)15-5-3-13(4-6-15)26-14-7-9-19-10-8-14;/h3-10,16,23H,11-12H2,1-2H3,(H,20,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
UQGWXXLNXBRNBU-NTISSMGPSA-N
General description
Prinomastat comprises hydroxamic acid group and chelates with zinc ion.
Application
Prinomastat hydrochloride has been used as an antagonist for metalloproteinases (MMPs) in Crotalus atrox venom samples and mouse embryo cultures. It may be used as a MMP-2 inhibitor in HepG2 cells.
Biochem/physiol Actions
Prinomastat is a matrix metalloprotease (MMP) inhibitor with selectivity for MMPs 2, 3, 9, 13, and 14. Inhibition of these MMPs has been postulated to block tumor invasion and metastasis. It is extremely potent at MMP-3 and MMP-2 with IC50s, 30 pM & 50 pM, respectively.
Prinomastat is a matrix metalloprotease (MMP) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C88561091200SML0033
Captopril United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1091200
Captopril
description
≥95% (HPLC)
description
meets USP testing specifications
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97.5-102.0% dry basis
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
crystalline
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: ≥48 mg/mL
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)