Fortfahren mit
PZ0149
CP-868388
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(3-(1-((4-Isopropylbenzyloxy)carbonyl)piperidin-3-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H33NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -65°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(COC(=O)N2CCC[C@H](C2)c3cccc(OC(C)(C)C(O)=O)c3)cc1
InChI
1S/C26H33NO5/c1-18(2)20-12-10-19(11-13-20)17-31-25(30)27-14-6-8-22(16-27)21-7-5-9-23(15-21)32-26(3,4)24(28)29/h5,7,9-13,15,18,22H,6,8,14,16-17H2,1-4H3,(H,28,29)/t22-/m1/s1
InChI key
CSLFIHDRJSTULR-JOCHJYFZSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-868388 is a PPARα agonist.
CP-868388 is a potent PPARα agonist with a Ki of 10.8 nM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0510M6191SML0551
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 26 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
color
light yellow to dark yellow
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)