Fortfahren mit
PZ0103
CP-346086 dihydrate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-2-carboxylic acid [2-(2H-[1,2,4]triazol-3-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-yl]amide dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
€ 91,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
€ 351,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H22F3N5O · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 91,80
Listenpreis€ 108,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
InChI key
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-346086 is microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK110
description
≥97% (HPLC)
description
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
form
powder
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)