PLA0010
Goat anti-RENT1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
ATP-dependent helicase RENT1, HUPF1, KIAA0221, NORF1, RENT1, UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), delta helicase, nonsense mRNA reducing factor 1, nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), pNORF1, regulator of nonsense transcripts 1, smg-2, smg-2 homolog, up-frameshift mutation 1 homolog, up-frameshift suppressor 1 homolog, yeast Upf1p homolog
Größe auswählen
€ 401,00
Größe auswählen
About This Item
€ 401,00
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mL
western blot: 1:2,000-1:10000
Hinterlegungsnummer
NP_002902.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
goat ... UPF1(5976)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)