Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
EC Number:
275-203-2
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3765682
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Jedes Kit enthält 3 x 100G Produktmuster aus jeweils verschiedenen Chargen. Diese Kits sind nur zur Verwendung für die Materialqualifizierung in kommerziellen Anwendungen vorgesehen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin and microbial; tested
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Application
MES-Natrium ist ein biologischer Puffer, der oftmals als „Goods Puffer“ bezeichnet wird. Der pKa von MES beträgt 5,96, wodurch er sich gut für Zellkulturmedien und proteinbasierte Pufferformulierungen für die Aufrechterhaltung eines stabilen Umfelds in Lösung eignet. MES-Natrium gilt für die Kultivierung von Zelllinien als ungiftig, ist sehr gut wasserlöslich und bietet eine hohe Lösungsklarheit.
MES-Natrium wird in Zellkulturmedien, biopharmazeutischen Pufferformulierungen (sowohl für Upstream- als auch Downstream-Prozesse) und diagnostischen Reagenzien verwendet. MES-haltige Puffer werden bei biologischen Aufreinigungsprozessen von Antikörpern, Peptiden, Proteinen und Blutbestandteilen eingesetzt.
MES-Natrium wird in Zellkulturmedien, biopharmazeutischen Pufferformulierungen (sowohl für Upstream- als auch Downstream-Prozesse) und diagnostischen Reagenzien verwendet. MES-haltige Puffer werden bei biologischen Aufreinigungsprozessen von Antikörpern, Peptiden, Proteinen und Blutbestandteilen eingesetzt.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?