Fortfahren mit
P9827
Polycytidylsäure-Agarose
lyophilized powder
Synonym(e):
Poly(C)–Agarose Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
€ 192,95
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 711,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 192,95
Listenpreis€ 227,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
0.25-1.0 mg per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
swelling
1 g swells to ~5 mL
storage temp.
−20°C
Application
Polycytidylic acid-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialy resins. Polycytidylic acid has been used to study the preferential induction of apoptosis in the rainbow trout macrophage cell line. Polycytidylic acid has also been used to develop two analytical methods for human secretory-type ribonuclease.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9403P9582P9528
description
lyophilized powder
description
-
description
10% Poly (I:C) with buffer salts, TLR ligand tested
description
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
swelling
1 g swells to ~5 mL
swelling
-
swelling
-
swelling
-
matrix attachment
amino
matrix attachment
-
matrix attachment
-
matrix attachment
-
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)