Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 266,00 € 199,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C38H74O10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
744.95
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
€ 199,50
Listenpreis€ 266,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
InChI key
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
General description
Forms classical lipid bilayers. At low temperature, however, an unusual and much thinner bilayer forms where the hydrocarbon chains are interdigitated.
Other Notes
PG(16:0/16:0)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?