Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 354,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Pyrrolnitrin from Pseudomonas cepacia, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)cccc1-c2c[nH]cc2Cl
InChI
1S/C10H6Cl2N2O2/c11-8-3-1-2-6(10(8)14(15)16)7-4-13-5-9(7)12/h1-5,13H
InChI key
QJBZDBLBQWFTPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description powder, light beige, ≥30 U/mg | description ≥900 U/g | description lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form powder (or beads) | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?