Wichtige Dokumente
P8622
Anti-FP Prostanoid Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Prostaglandin F2α Receptor
Größe auswählen
€ 637,00
Größe auswählen
About This Item
€ 637,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL using human uterus
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGFR(5737)
mouse ... Ptgfr(19220)
rat ... Ptgfr(25652)
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)