Merck
P8299
Parafilm® „M“ Schneidevorrichtung/Dosiervorrichtung
acrylic
Synonym(e):
Parafilm Dispenser, Parafilm M Cutter
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.35
Materialien
acrylic
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Adapts to 2- or 4-inch roll. 6 in. × 6 in. × 8 in. (H × W × D)
Rechtliche Hinweise
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)