Fortfahren mit
P8180
1,2-Distearoyl-rac-glycero-3-phosphocholin
≥98%
Synonym(e):
DL-α-Phosphatidylcholin, distearoyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H88NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
assay
≥98%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H89NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3,(H,48,49)
InChI key
OIBGDBRKAPVPMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)