Fortfahren mit
M6013
Medroxyprogesteron
Synonym(e):
17α-Hydroxy-6α-methylprogesteron, 17a-Hydroxy-6a-methyl-4-pregnen-3,20-dion, 6-Dihydromegestrol, 6a-Methyl-5-pregnen-17a-ol-3,20-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-298-6
Beilstein/REAXYS Number:
2510965
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
FRQMUZJSZHZSGN-HBNHAYAOSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Disclaimer
Ein Großteil der Pharmakologie Literatur bezieht sich auf Medroxyprogesteronacetat als Medroxyprogesteron, diese sind jedoch nicht die selbe Substanz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1629P8629M0250000
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... AR(367), ESR1(2099), ESRRA(2101), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PGR(5241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medroxyprogesteron
signalword
Warning
hcodes
pictograms
Health hazard
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. is there is any other solution can be used to dissolve the Medroxyprogesterone and whats the tempreture we need to use for stoarge after dissolving the Medroxyprogesterone
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested in chloroform at 50 mg/mL. Solution stability has not been determined, however the acetate form is unstable in solution and should be prepared fresh. The end user would have to validate solution stability of this compound experimentally. The NIH lists the material as being soluble in ethanol, methanol, ether, and acetone. Please see the link below to review this publication:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Medroxyprogesterone#section=Color-Form