Fortfahren mit
P7357
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 rat
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
PrRP20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C104H158N32O26
Molekulargewicht:
2272.57
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Prlh(63850)
Biochem/physiol Actions
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)