P7107
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 human
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
PrRP20
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C104H158N32O26
Molekulargewicht:
2272.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Ala-Ser-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
Biochem./physiol. Wirkung
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)