Fortfahren mit
P6902
Pheniramin -maleat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-051-4
MDL number:
Form:
powder
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Pheniramine maleate is a H1 histamine receptor antagonist.[1] It is an alkylamine derivative.[2] Structurally, pheniramine contains a chiral carbon atom with a hydrogen atom. Other substituents include the pyridyl, alkylamine and phenyl groups.[3] It is used as an antiallergic drug for treating the common cold, respiratory allergies,[4] urticaria, and systematic allergic reactions.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5514C3025N1530
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... DBH(1621), SLC6A2(6530), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)