Direkt zum Inhalt
N1530
Nomifensine maleate salt
dopamine uptake inhibitor , powder
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4-phenyl-8-isoquinolinamine maleate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-223-7
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nomifensine maleate salt,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CC(c2ccccc2)c3cccc(N)c3C1
InChI
1S/C16H18N2.C4H4O4/c1-18-10-14(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-16(17)15(13)11-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,14H,10-11,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
GEOCVSMCLVIOEV-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Application
Nomifensine maleate salt has been used to study the β-CFT (cocaine analogue) binding using human embryonic kidney 293T cells.
Biochem/physiol Actions
Nomifensine maleate is a selective dopamine uptake inhibitor interacting with the dopamine transporter, at a site different from that of cocaine; antidepressant. Nomifensine serves as an antidepressant and is known to cause frequent hemolytic anemia. The aniline group in this compound results in blood and liver toxicities.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)