Fortfahren mit
P6628
Pilocarpin -nitrat (Salz)
≥98% (HPLC), muscarinic acetylcholine receptor agonist, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O2 · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-723-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4171406
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pilocarpin -nitrat (Salz), ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D +83°, c = 10 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Application
Pilocarpine nitrate salt has been used to measure bronchoconstriction and M2 and M3 muscarinic receptor function in vivo. It has also been used to induce electrographic and behavioral seizures and to study the different patterns of neuronal activation and neurodegeneration in Proechimys rats and Wistar rats.
Biochem/physiol Actions
Pilocarpine is a cholinergic muscarinic agonist, useful in inducing epilepsy in animal models. It is specially used to study the pathogenesis of epileptogenesis and pharmacoresistant epilepsy. Pilocarpine application is more popular among the rat and mice models.
Nicht-selektiver muskarinischer Acetylcholin-Rezeptor Agonist.
Nicht-selektiver muskarinischer Acetylcholin-Rezeptoragonist, verwendet für ein experimentelles Epilepsiemodell.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP5031539009PHR1494
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
crystalline
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]25/D +83°, c = 10 in H2O(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)