Fortfahren mit
P6462
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate Monophosphate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
[pTyr1146]-Insulin Receptor fragment 1142-1153, PTPase Substrate Phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C72H108N19O27P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1702.71
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.84
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)