Merck
P5544
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propranolol -hydrochlorid
Synonym(e):
(R)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.80
Beilstein:
5780490
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Optische Aktivität
[α]21/D +22.2°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
196-198 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChIKey
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
weniger aktives Enantiomer des Propranolols
Vorsicht
Shelf-life of the solid is at least four years if stored protected from the uptake of moisture.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)