Fortfahren mit
P5266
1,3-Propandithiol
Synonym(e):
1,3-Dimercapto-propan, Trimethylendimercaptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HS(CH2)3SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.23
EC Number:
203-706-9
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071197
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 37.7 °C)
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI key
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-80-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)