Product P4194 is soluble at 20 mg/mL in H2O to produce a clear to colorless to light yellow solution. The solvent used is dependent on the application and it is suggested to refer to published literature for more details.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCOCC1)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C29H50N2O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-28(32)30-27(25-31-21-23-34-24-22-31)29(33)26-18-15-14-16-19-26/h14-16,18-19,27,29,33H,2-13,17,20-25H2,1H3,(H,30,32)/t27-,29-/m1/s1
InChI key
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98% | description AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug | description AC/DC input 220 V AC, Schuko plug |
| assay 98% | assay ≥98% | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| lipid type phosphoglycerides | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hello, Just to be sure because I don't find the information on the page, could you precise in what we are suppose to resolubilise the PPMP powder. Best regards fellow researchers