Fortfahren mit
P3819
Phytanic acid methyl ester
≥95%
Synonym(e):
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.56
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
functional group
ester (methyl)
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C21H42O2/c1-17(2)10-7-11-18(3)12-8-13-19(4)14-9-15-20(5)16-21(22)23-6/h17-20H,7-16H2,1-6H3
InChI key
LAWJUFPULQZGLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)