Fortfahren mit
P3495
Phrixotoxin-2
>98% (HPLC), lyophilized powder
Synonym(e):
κ-TRTX-Ps1b, PaTX2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
3921 Da
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4813S6545582231
description
>98% (HPLC), lyophilized powder
description
≥98% (HPLC), lyophilized powder
description
≥97% (HPLC)
description
This tetanus toxoid is prepared by formaldehyde inactivation of tetanus toxin. It retains its antigenic character, but is essentially nontoxic as determined by an LD50 in mice.
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
3921 Da
mol wt
6,542 Da
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)