Fortfahren mit
P3275
1,2-Dipalmitoyl-rac-Glycero-3-Phosphoethanolamin
synthetic, ≥98%
Synonym(e):
rac-Phosphatidylethanolamin, 1,2-dipalmitoyl, DL-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 537,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H74NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
691.96
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-142-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730602
MDL number:
€ 537,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)
InChI key
SLKDGVPOSSLUAI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5911P4329P1348
description
synthetic, ≥98%
description
~99%
description
≥99% (TLC)
description
≥97%
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
ester, amine
assay
≥98%
assay
~99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)