Merck
P3144
Sigma-Aldrich
D-Phe-Val-p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-13(2)18(20(26)22-15-8-10-16(11-9-15)24(27)28)23-19(25)17(21)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,17-18H,12,21H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)
InChIKey
MFFZQZIWTDHXEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)