Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 6.400,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.68
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-383-4
Beilstein/REAXYS Number:
3597948
MDL number:
€ 6.400,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
mp
158-162 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
SWVMLNPDTIFDDY-FVGYRXGTSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp 158-162 °C (lit.) | mp - | mp 192 °C (dec.) (lit.) | mp 64 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalaninmethylester -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?