Merck
P2990
Sigma-Aldrich
Prion PrP N-Terminal Peptide Fragment 79-97
solid
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solid
Mol-Gew.
27-30 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Gly-Gln-Gly-Gly-Gly-Thr-His-Ser-Gln-Trp-Asn-Lys-Pro-Ser-Lys-Pro-Lys-Thr-Asn
Biochem./physiol. Wirkung
N-terminal fragment of the protease resistant prion protein (PrP).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)