Merck
P2751
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanin-ethylester -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.70
Beilstein:
3657823
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
155-156 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
InChIKey
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable